Learn More
2-Bromo-2-buteno, cis + trans, 98 %, estabilizado., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449206 25 g 25 g
11459206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18058.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Used in the synthesis of substituted catechol derivatives and mono-annelated benzenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de derivados de catecol sustituidos y bencenos monoanillados.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua (664 mg/l 25 est.).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes y del calor. Almacenar lejos de cargas electrostáticas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13294-71-8
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00000141
Clave InChI UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
PubChem CID 5364387
Nombre IUPAC (E)-2-bromobut-2-ano
SMILES C\C=C(/C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-butene
Nombre de nota cis + trans, stabilized
Densidad 1.328
Punto de ebullición 82°C to 90°C
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1733329
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water (664mg/L 25 EST).
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 98%