Learn More
2-Bromo-2-buteno, 98 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10479900 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10783391 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10479900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201510250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13294-71-8
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00000141
Clave InChI UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
PubChem CID 5364387
Nombre IUPAC (E)-2-bromobut-2-ano
SMILES C\C=C(/C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-butene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 82°C to 90°C (740.0 mmHg)
Temperatura de inflamación <1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(Br)CH3
Índice de refracción 1.4590 to 1.462
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 205
Gravedad específica 1.32
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.