Learn More
2-Bromo-2',4'-dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone |
| Punto de fusión | 102°C to 105°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1 |
| Porcentaje de pureza | 98% |