Learn More
2-Bromo-2',4'-dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475976 1 g 1 g
11485976 5 g 5 g
11495976 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22300.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 60965-26-6 | C10H11BrO3 | 259.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60965-26-6
Fórmula molecular C10H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 259.099
Número MDL MFCD00000197
Clave InChI PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
PubChem CID 98683
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,4-dimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 102°C to 105°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.