Learn More
2-Bromo-2',4'-difluoroacetofenona, 97 %
Código de producto. 15492918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492918 5 g 5 g
15402928 250 mg 250 miligramos
15482918 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56442.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102429-07-2
Fórmula molecular C8H5BrF2O
Peso molecular (g/mol) 235.028
Número MDL MFCD00142822
Clave InChI CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,4-difluorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Punto de fusión 31°C to 35°C
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.03
Porcentaje de pureza 97%