Learn More
2-Bromo-2',4'-difluoroacetofenona, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone |
| Punto de fusión | 31°C to 35°C |
| Temperatura de inflamación | 51°C (124°F) |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2925 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.03 |
| Porcentaje de pureza | 97% |