Learn More
2-Bromo-2',4'-difluoroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11994881 5 g 5 g
11974881 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442280050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102429-07-2 | Molecular Formula: C8H5BrF2O | Molecular Weight: 235.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102429-07-2
Fórmula molecular C8H5BrF2O
Peso molecular (g/mol) 235.03
Clave InChI CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,4-difluorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2', 4'-difluoroacetophenone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31°C to 33°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.03
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de baja fusión