Learn More
2-Bromo-2',4'-dicloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30347270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347270 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30347270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6834055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
CAS 2631-72-3
Fórmula molecular C8H5BrCl2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-Dichlorophenacyl bromide, 2,4-Dichlorophenyl Bromomethyl Ketone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, 2',4'-Dichloro-2-bromoacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, alpha-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
SMILES Clc1ccc(C(=O)CBr)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,4-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 267.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.8901