Learn More
2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10726242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726242 5 g Glass bottle 5 g
10347701 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344990050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2631-72-3
Fórmula molecular C8H5BrCl2O
Peso molecular (g/mol) 267.931
Número MDL MFCD00053005
Clave InChI DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl, 2'-bromo-2,4-dichloro acetophenone, omega-bromo-2,4-dichloro acetophenone, 2',4'-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-dichloroacetophenone
PubChem CID 75828
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,4-diclorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2', 4'-dichloroacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.