Learn More
2-Bromo-2',4'-dicloroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425998 1 g 1 g
15435998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59615.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2631-72-3 | C8H5BrCl2O | 267.931 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2631-72-3
Fórmula molecular C8H5BrCl2O
Peso molecular (g/mol) 267.931
Número MDL MFCD00053005
Clave InChI DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl, 2'-bromo-2,4-dichloro acetophenone, omega-bromo-2,4-dichloro acetophenone, 2',4'-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-dichloroacetophenone
PubChem CID 75828
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,4-diclorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
Punto de fusión 25°C to 29°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.93
Porcentaje de pureza 95%