Learn More
2-Bromo-2-(2-fluorofenil)-1-ciclopropiletanona (90 % de pureza), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone |
| CAS | 204205-33-4 |
| Fórmula molecular | C11H10BrFO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)7-5-6-7)8-3-1-2-4-9(8)13/h1-4,7,10H,5-6H2 |
| SMILES | FC1=C(C(Br)C(C2CC2)=O)C=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-ciclopropil-2-(2-fluorofenil)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 257.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.99 |