Learn More
2-Bromo-2,2-dicloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromodichloroacetamide |
| CAS | 98137-00-9 |
| Fórmula molecular | C2 H2 Br Cl2 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, Bromodichloroacetamide, 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2BrCl2NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMILES | NC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2,2-dicloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 206.853 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.87 |