Learn More
Ácido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acético, TRC
Código de producto. 30341368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341368 250 g 250 g
30335728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30341368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682255250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 29270-30-2
Fórmula molecular C8 H6 Br Cl O2
Cantidad 250 g
Sinónimo α-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid, (2-Chlorophenyl)bromoacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 249.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.924