Learn More
Ácido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 29270-30-2 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br Cl O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | α-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid, (2-Chlorophenyl)bromoacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 249.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.924 |