Learn More
2-Bromo-2'-(2-clorobenzoil)-4'-nitroacetanilida, Mikromol™
Código de producto. 17912886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17912886 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17912886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0945.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bromo-2'-(2-clorobenzoil)-4'-nitroacetanilida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
CAS 52130-87-7
Nombres de analitos o componentes 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Br Cl N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide, Clonazepam Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl
Nombre IUPAC 2-bromo-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 397.61
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.9512 g/mol