Learn More
2-Bromo-1H-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15234378 5 g 5 g
15224378 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234378 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454630050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16681-56-4 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16681-56-4
Fórmula molecular C3H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 146.98
Número MDL MFCD02179526
Clave InChI AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 2773261
Nombre IUPAC 2-bromo-1H-imidazol
SMILES BrC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1H-imidazole
Punto de fusión 189.0°C to 190.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-1H-imidazole, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.