Learn More
2-Bromo-1H-benzimidazole, 97%, Maybridge
Código de producto. 10202592
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10202592 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10202592 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09010DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1H-benzimidazole
CAS 54624-57-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5BrN2
Número MDL MFCD00160009
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
Clave InChI PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 197.035
PubChem CID 2776281
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%