Learn More
2-Bromo 17-beta-estradiol, TRC
Código de producto. 30337969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30337969 500 mg 500 miligramos
30347589 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30337969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB684970500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo 17beta-Estradiol
CAS 15833-07-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H23BrO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Bromo-estradiol, 2-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 2-Bromo-β-estradiol, 2-Bromoestradiol, NSC 105460
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23BrO2/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-16(20)15(19)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,20-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=CC(=C(C=C34)Br)O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-2-bromo-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 351.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0881
Porcentaje de pureza >95