Learn More
2-Bromo 17-beta-estradiol, TRC
Código de producto. 30332199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30332199 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6849701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo 17beta-Estradiol
CAS 15833-07-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H23BrO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Bromo-estradiol, 2-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 2-Bromo-β-estradiol, 2-Bromoestradiol, NSC 105460
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23BrO2/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-16(20)15(19)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,20-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=CC(=C(C=C34)Br)O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-2-bromo-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 351.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0881
Porcentaje de pureza >95