Learn More
2-Bromo-1-propanol, TRC
Código de producto. 30132533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132533 1 g 1 g
30134284 2.5 g 2.50 g
30006360 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6873851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-18-5
Fórmula molecular C3H7BrO
Peso molecular (g/mol) 138.99
Sinónimo (±)-2-Bromo-1-propanol, 1-Hydroxy-2-bromopropane, 2-Bromo-1-propanol, 2-Bromopropanol, 2-Hydroxy-1-methylethyl bromide
Nombre IUPAC 2-bromopropan-1-ol
SMILES OCC(Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-propanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7BrO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.97