Learn More
2-Bromo-1-fenilpropano, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-phenylpropane |
| CAS | 2114-39-8 |
| Fórmula molecular | C9H11Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(Br)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromopropilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 199.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?