Learn More
2-Bromo-1-fenilpropano, TRC
Código de producto. 30348718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30348718 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30348718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB678383500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-phenylpropane
CAS 2114-39-8
Fórmula molecular C9H11Br
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
SMILES CC(Br)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-bromopropilbenceno
Peso molecular (g/mol) 199.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0044
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.