Learn More
2-bromo-1-fenil-1H-imidazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10225954 1 g 1 g
10642695 5 g 5 g
10597864 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10225954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC75910DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1034566-05-6
Fórmula molecular C9H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 223.07
Clave InChI KKPQUNLAAJJUCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-phenyl-1h-imidazole, 2-bromo-1-phenylimidazole
PubChem CID 45594301
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%