Learn More
2-Bromo-1-naftol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462749 250 mg 250 miligramos
15442749 1 g 1 g
15452749 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66429.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 771-15-3 | C10H7BrO | 223.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-15-3
Fórmula molecular C10H7BrO
Peso molecular (g/mol) 223.07
Número MDL MFCD00274158
Clave InChI LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-naphthol, 2-bromo-naphthalen-1-ol, 2-bromo-1-naphthalenol, 1-naphthalenol, 2-bromo, naphthalenol, bromo, bromonaphthol, bromnaphthol, pubchem22909, 2-bromanylnaphthalen-1-ol, acmc-209vk0
PubChem CID 150849
Nombre IUPAC 2-bromonaftalen-1-ol
SMILES OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-naphthol
Punto de fusión 44°C to 46°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 2554660
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo