Learn More
2-Bromo-1-metilimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449127 5 g 5 g
15439127 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52407.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16681-59-7 | C4H5BrN2 | 161.002 g/mol
2-Bromo-1-methylimidazole is used in in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-1-metilimidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores metálicos de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16681-59-7
Fórmula molecular C4H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 161.002
Número MDL MFCD02179525
Clave InChI BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 2773262
Nombre IUPAC 2-bromo-1-metilimidazol
SMILES CN1C=CN=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-methylimidazole
Densidad 1.649
Punto de ebullición 172°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161
Porcentaje de pureza 95%