Learn More
2-Bromo-1-metilbencimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476538 250 mg 250 miligramos
15456538 1 g 1 g
15466538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60075.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49572-60-3 | C8H7BrN2 | 211.06 g/mol
It is a synthetic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un compuesto básico sintético.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49572-60-3
Fórmula molecular C8H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD00839528
Clave InChI PROLKELCEPYEQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-methyl-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl, 2-bromo-1-methyl-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-2-bromo-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-1,3-benzodiazole
PubChem CID 797082
SMILES CN1C(Br)=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-methylbenzimidazole
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-bromo-1-metilbencimidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%