Learn More
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10555670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g
Código de producto.
10555670 5g
1 options
Código de producto. 10555670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
CAS 16681-59-7
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a rosa
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C4H5BrN2
Número MDL MFCD02179525
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
Clave InChI BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CN=C1Br
Nombre IUPAC 2-bromo-1-metilimidazol
Peso molecular (g/mol) 161.002
PubChem CID 2773262
Formula Weight (peso de la fórmula) 161
Porcentaje de pureza ≥94.0%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.