Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Acros Organics™
Código de producto. 15342022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15342022 250 g 250 g
15322022 10 g 10 g
15332022 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15342022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107052500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5400-80-6
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.07
Número MDL MFCD00003798
Clave InChI RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
Nombre IUPAC 2-bromo-2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-indanol
Punto de fusión 130.0°C to 131.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 99%