Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Acros Organics™
Código de producto. 15322022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15322022 10 g 10 g
15332022 50 g 50 g
15342022 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15322022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107050100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5400-80-6
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.07
Número MDL MFCD00003798
Clave InChI RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
Nombre IUPAC 2-bromo-2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-indanol
Punto de fusión 130.0°C to 131.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 99%