Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-indanol |
| Punto de fusión | 128°C to 132°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 2046877 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.08 |
| Porcentaje de pureza | 99% |