Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435613 10 g 10 g
11445613 50 g 50 g
11455613 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13511.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5400-80-6 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5400-80-6
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.07
Número MDL MFCD00003798
Clave InChI RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
Nombre IUPAC 2-bromo-2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-indanol
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2046877
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 99%