Learn More
Tetrafluoroborato de 2-bromo-1-etilo-piridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11905331 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11905331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439960050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate
CAS 878-23-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100.0°C to 106.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C7H9BBrF4N
Número MDL MFCD00060046
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, bep tetrafluoroborate, bromoethylpyridiniumtetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, bepybr, acmc-209qqc, 2-brom-1-ethyl-pyridiniumtetrafluoroborat, 2-bromo-1-ethyl pyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridin-1-ium tetrafluoroborate
Clave InChI YJDXVQLBIAJTHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[N+]1=CC=CC=C1Br
Nombre IUPAC 2-bromo-1-ethylpyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
Peso molecular (g/mol) 273.86
PubChem CID 2736300
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.86
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.