Learn More
2-Bromo-1-ciclopropil-2-feniletanona (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-phenylethanone |
| CAS | 34650-68-5 |
| Fórmula molecular | C11H11BrO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Prasugrel Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11BrO/c12-10(11(13)9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2 |
| SMILES | BrC(C(=O)C1CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-ciclopropil-2-feniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 239.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9993 |