Learn More
2-Bromo-1-ciclopropil-2-(3-fluorofenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 1359829-72-3 |
| Fórmula molecular | C11H10BrFO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)7-4-5-7)8-2-1-3-9(13)6-8/h1-3,6-7,10H,4-5H2 |
| SMILES | Fc1cccc(c1)C(Br)C(=O)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-ciclopropil-2-(3-fluorofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 257.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9899 |