Learn More
2-Bromo-1-ciclohexiletanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-cyclohexylethanone |
| CAS | 56077-28-2 |
| Fórmula molecular | C8 H13 Br O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | BrCC(=O)C1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-ciclohexiletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 205.092 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.015 |