Learn More
2-Bromo-1-cloro-4-metil-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-chloro-4-methyl-benzene |
| CAS | 57310-39-1 |
| Fórmula molecular | C7H6BrCl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-4-chloro-toluene,, 2-Bromo-1-chloro-4-methylbenzene, 3-Bromo-4-chlorotoluene, NSC 139876 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-cloro-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 205.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9341 |