Learn More
2-Bromo-1-cloro-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505996 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505996 1 g 1 g
15515996 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505996 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458380010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31928-46-8 | C6H3BrClI | 317.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31928-46-8
Fórmula molecular C6H3BrClI
Peso molecular (g/mol) 317.35
Número MDL MFCD07780667
Clave InChI KSCPVCBJIZDZER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-chloro-5-iodobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-iodo-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-iodo, acmc-209hpp, 3-bromo-4-chloroiodobenzene, 3-bromo-4-chloro-1-iodobenzene, benzene,2-bromo-1-chloro-4-iodo, 2-bromanyl-1-chloranyl-4-iodanyl-benzene
PubChem CID 50999503
Nombre IUPAC 2-bromo-1-cloro-4-yodobenceno
SMILES ClC1=C(Br)C=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Punto de fusión 39.0°C to 42.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.