Learn More
2-Bromo-1-cloro-2-metilpropano, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488847 5 g 5 g
11498847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19974.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2074-80-8 | C4H8BrCl | 171.462 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2074-80-8
Fórmula molecular C4H8BrCl
Peso molecular (g/mol) 171.462
Número MDL MFCD00049143
Clave InChI YEZMNTBSGDUYBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-chloro-2-methyl-propane, acmc-20ao39, 2-brom-2-methyl-3-chlorpropan, 2-bromo-1-chloro-2-methylpropane, 90+%
PubChem CID 137422
Nombre IUPAC 2-Bromo-1-cloro-2-metilpropano
SMILES CC(C)(CCl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane
Densidad 1.44
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.47
Porcentaje de pureza ≥90%