Learn More
2-Bromo-1-buteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420561 25 g 25 g
11339246 1 g 1 g
11410561 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420561 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20067.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23074-36-4 | C4H7Br | 135.004 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-Bromo-1-buteno se utiliza para producir ácido 2-etil-acrílico.Actúa como precursor fotolítico para el 1-buten-2-il.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y benceno.No miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de fuentes de aire.Almacenar bajo gas inerte seco.Incompatible con el aire y con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23074-36-4
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.004
Número MDL MFCD00039178
Clave InChI HQMXRIGBXOFKIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89990
Nombre IUPAC 2-bromobut-1-eno
SMILES CCC(=C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-butene
Índice de refracción 1.4525
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Sinónimo 2-bromo-1-butene, 1-butene, 2-bromo, sjphabimsp@, 2-bromobutene, 2-bromo-l-butene, 1-butene,2-bromo
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone and benzene. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 97%