Learn More
2-Bromo-1-bromometil-5-clorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-bromomethyl-5-chlorobenzene |
| CAS | 66192-24-3 |
| Fórmula molecular | C7H5Br2Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-chloro-benzene, 2-Bromo-5-chlorobenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Br2Cl/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc(Br)c(CBr)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-(bromometil)-4-clorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 284.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.8447 |