Learn More
2-Bromo-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10592662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10592662 1 g 1 g
10212972 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06610DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 54008-77-4
Fórmula molecular C8H5BrO
Peso molecular (g/mol) 197.031
Clave InChI RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
PubChem CID 2776264
Nombre IUPAC 2-bromo-1-benzofurano
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-benzofuran
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03