Learn More
2-Bromo-1-(5-fenil-2-tienil)-1-etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10344612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10344612 250 mg 250 miligramos
10446652 1 g 1 g
10693035 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10344612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10505CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10531-43-8
Fórmula molecular C12H9BrOS
Peso molecular (g/mol) 281.167
Número MDL MFCD02681997
Clave InChI BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776310
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(5-feniltiofen-2-il)etanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.17
Porcentaje de pureza 95%