Learn More
2-Bromo-1-(5-metil-3-fenilisoxazol-4-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10486842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10486842 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10486842 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC00505DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-one
CAS 104777-39-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H10BrNO2
Número MDL MFCD00173902
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxasole, ethanone,2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethanone, acmc-1c781
Clave InChI QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 280.12
PubChem CID 2735531
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.12
Porcentaje de pureza 97%