Learn More
2-Bromo-1-(5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-1-etanona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10742083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10742083 250 mg 250 miligramos
10150772 1 g 1 g
10220415 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742083 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15505CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 137577-00-5
Fórmula molecular C12H11BrN2O
Peso molecular (g/mol) 279.137
Número MDL MFCD02681921
Clave InChI VYGXRQSIPNGJNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl, acmc-1c040, 1-phenyl-4-2-bromoacetyl-5-methylpyrazole, 4-bromoacetyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethanone, 1-1-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-yl-2-bromoethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2776439
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(5-metil-1-fenilpirazol-4-il)etanona
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.14
Porcentaje de pureza 95%