Learn More
2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]tienil)etanona, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanone |
| CAS | 850375-12-1 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C10H6Br2OS |
| Número MDL | MFCD06797474 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-bromo-1-5-bromo-3-benzo b thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethan-1-one, 5-bromo-3-bromoacetyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-bromoacetyl-1-benzothiophene, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thiophen-3-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl, ethanone,2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl |
| Show More |