Learn More
2-bromo-1-(5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)etanona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10560683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10560683 1 g 1 g
10275844 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10560683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07142DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-70-3
Fórmula molecular C10H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 319.98
Número MDL MFCD06200889
Clave InChI NPGVDFRSCHXENE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794800
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)etanona
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2C(=O)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5-bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)ethanone
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.98
Porcentaje de pureza 90%