Learn More
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetrametilo-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10611123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10611123 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10385102 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611123 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00641DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 132392-28-0
Fórmula molecular C16H21BrO
Peso molecular (g/mol) 309.25
Número MDL MFCD00178768
Clave InChI BWXPCWLVNVLIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 6-bromoacetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl 2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl ethan-1-one, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-on e
PubChem CID 2801337
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.24
Porcentaje de pureza 97%