Learn More
2-Bromo-1-[5-(2-piridinil)-2-tienil]-1-etanona, 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone |
| CAS | 306935-06-8 |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C11H8BrNOS |
| Número MDL | MFCD02677697 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthien-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, 2-bromanyl-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethan-1-one |
| Show More |