Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluorometil)fenil]etan-1-ona, téc. Thermo Scientific™
Código de producto. 10752133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752133 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10009461 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06282DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 383-53-9
Fórmula molecular C9H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 267.05
Número MDL MFCD00126489
Clave InChI HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 321979
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo Tech.
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3C6H4C(O)CH2Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.04
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one