Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etan-1-ona, TRC
Código de producto. 30330680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330680 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30330680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20005510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
CAS 103962-10-3
Fórmula molecular C9H6BrF3O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Bromo-1-(4-trifluoromethoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 283.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.95