Learn More
2-Bromo-1-(4-tien-3-ilfenil)etanona, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295564 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10295564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48705DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanone
CAS 879896-53-4
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H9BrOS
Número MDL MFCD08435894
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-4-thien-3-ylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-3-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethan-1-one
Clave InChI ZTZQYKSMNMDCKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CSC=C1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-tiofen-3-ilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 281.17
PubChem CID 18525829
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.17
Porcentaje de pureza 95%